Merck
513024
Sigma-Aldrich
5-(叔丁基二甲基甲硅烷基)-1-甲基-1H-咪唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N2Si
分子量:
196.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES 字串
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)