Merck
512680
Sigma-Aldrich
4-硼-DL-苯丙氨酸
95%
别名:
4-二羟基硼基-DL-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
209.01
Beilstein:
3141428
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3