Merck
512605
Sigma-Aldrich
双(环戊二烯基)氢氯化钨(IV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11ClW
CAS号:
分子量:
350.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
反应适用性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
InChI key
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)