Merck
512524
Sigma-Aldrich
双(乙基环戊二烯)六氟磷酸钴(III)
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18CoF6P
CAS号:
分子量:
390.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES 字串
[Co+].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)