Merck
512095
Sigma-Aldrich
异氰酸-3-氯-4-甲氧苯酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(OCH3)NCO
CAS号:
分子量:
183.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
30-33 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(10-5-11)4-7(8)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
XYRDQHNCDBDNSF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3