Merck
512044
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基-6-硝基苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H2(NO2)NCO
分子量:
192.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
88-92 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(c(N=C=O)c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-6-3-4-8(11(13)14)9(7(6)2)10-5-12/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
GCYYCDNYQBZIKN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves