Merck
511749
Sigma-Aldrich
钛 (IV) 酞菁二氯化物
Dye content 95 %
别名:
Dichloro(phthalocyaninato)titanium, Dichlorotitanium phthalocyanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16Cl2N8Ti
CAS号:
分子量:
631.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
成份
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
692 nm
SMILES 字串
Cl[Ti]1(Cl)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.2ClH.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;;/h1-16H;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChI 密鑰
VIEAVKNNJVVRCE-UHFFFAOYSA-L
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)