Merck
511536
Sigma-Aldrich
5-氟-2-甲基吲哚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8FN
CAS号:
分子量:
149.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
98-101 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8FN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
JJIUISYYTFDATN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
5-Fluoro-2-methylindole (5-Fluoro-2-methyl-1H-indole) is a 5-substituted-2-methyl-1H-indole.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)