Merck
511501
Sigma-Aldrich
二叔丁基硒化物
≥99.99%, electronic grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Se(C(CH3)3)2
CAS号:
分子量:
193.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
electronic grade
蒸汽压
16 mmHg ( 54 °C)
方案
≥99.99%
表单
liquid
沸点
123 °C (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)