Merck
511226
Sigma-Aldrich
三羰基环戊二烯钼(I)氢化物
别名:
三羰基(环戊二烯基)氢化钼(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6MoO3
CAS号:
分子量:
246.07
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
SMILES 字串
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
同類產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)