Merck
510599
Sigma-Aldrich
4,5-二氢-6-苯基-3(2H)-哒嗪酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10N2O
CAS号:
分子量:
174.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2