Merck
510548
Sigma-Aldrich
氟代四乙酸 β-D-吡喃葡萄糖酯
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19FO9
CAS号:
分子量:
350.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
96%
光學活性
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
80-85 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3