Merck
510343
Sigma-Aldrich
(+)-N-(1(S)-苯乙基)-1-氮杂双环[2.2.2]辛基-3(R)-胺 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N2 · 2HCl
分子量:
303.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +2°, c = 2 in H2O
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.C[C@H](N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m0../s1
InChI 密鑰
BABMCKVVGDIUCA-XPTKPXFUSA-N
一般說明
可能含有多达 2.5% 的单盐酸盐
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)