Merck
50048
Sigma-Aldrich
(S)-缩水甘油基-3-硝基苯磺酸酯
≥99.0% (GC)
别名:
(S)-(+)-环氧乙烷-2-甲醇·3-硝基苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO6S
分子量:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
光學活性
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)