About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9BO2S
CAS号:
分子量:
228.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0%
mp
327-330 °C (lit.)
SMILES字符串
OB(O)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H9BO2S/c14-13(15)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)16-12(9)10/h1-7,14-15H
InChI key
GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.