推荐产品
mp
136-140 °C (lit.)
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
InChI key
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
其他说明
含有不定量的酸酐
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3