Merck
499781
Sigma-Aldrich
肼基甲酸苄酯
97%
别名:
苄基肼基甲酸酯, 苄氧羰基肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NNHCO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
166.18
Beilstein:
1952982
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
65-68 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)