Merck
499587
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Cbz-2-哌啶甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H17NO4
CAS号:
分子量:
263.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −59°, c = 2 in acetic acid
mp
111-115 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
ZSAIHAKADPJIGN-LBPRGKRZSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)