About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(CH3)ZnBr
CAS号:
分子量:
216.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
浓度
0.5 M in THF
密度
0.961 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-3-5-4-2;;/h3H,4-5H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CIYMRBSCGOXOEW-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品,®Rieke Metals, Inc. 的注册商标。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.22 °C - closed cup