Merck
499056
Sigma-Aldrich
外型-2-降冰片基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11BrZn
分子量:
240.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
濃度
0.5 M in THF
密度
0.976 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Zn][C@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H11.BrH.Zn/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;/h1,6-7H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1/t6-,7+;;/m0../s1
InChI 密鑰
KWATZSRCVDAIJT-AUCRBCQYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)