Merck
498726
Sigma-Aldrich
1-丙基丁基溴化锌 溶液
0.5 M in THF
别名:
4-庚基溴化锌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2)2CHZnBr
分子量:
244.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 的产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)