Merck
498076
Sigma-Aldrich
3,5-二氯苯基碘化锌 溶液
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3ZnI
分子量:
338.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
浓度
0.5 M in THF
密度
1.002 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Clc1cc(Cl)cc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KMIGCYCUVSVKEC-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)