About This Item
线性分子式:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
CAS号:
分子量:
177.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.904 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
InChI 密鑰
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reagent for:
- Hydroboration reactions
- CBS-oxazaborolidine-catalyzed borane reduction
法律資訊
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-20.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-28.89 °C - closed cup