濃度
0.5 M in THF
密度
0.975 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Zn]Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
UYRPILXSYQWKDJ-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup