Merck
497428
Sigma-Aldrich
crystal bar, turnings, ≥99.9%
别名:
Zirconium element
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zr
CAS号:
分子量:
91.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.9%
表单
crystal bar, turnings
电阻率
40 μΩ-cm, 20°C
沸点
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)