Merck
497010
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-L-fucal
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O5
CAS号:
分子量:
214.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
光學活性
[α]24/D +8°, c = 1 in acetone
mp
48-52 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)