About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2O2CNH(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
215.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
质量水平
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCNC(=O)OCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-3-5-6-11-10(13)15-8-7-14-9(12)4-2/h4H,2-3,5-8H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
FLKHVLRENDBIDB-UHFFFAOYSA-N
应用
- 良好可调、可三维打印、快速自主自愈合弹性体:本研究讨论了2-[[(丁胺基)羰基]氧]丙烯酸乙酯单体的使用,该单体通过碱性Al2O3柱纯化以去除抑制剂。单体性质有助于自修复弹性体的发展(B Li, S Ge, X Zhao, Q Chen, J Tian, D Hun, 2023 - Elsevier)。详情。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter