About This Item
线性分子式:
[-CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
CAS号:
分子量:
314.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
方案
98%
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChI key
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Morflex, Inc. 产品
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3