Merck
495417
Sigma-Aldrich
钡铝合金
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
别名:
BaAl4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BaAl4
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99% trace metals basis
形狀
powder
成份
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
粒徑
−325 mesh
密度
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al].[Ba]
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)