Merck
495360
Sigma-Aldrich
正硅酸锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Li4SiO4
CAS号:
分子量:
119.85
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)