Merck
495166
Sigma-Aldrich
双(6,6,7,7,8,8,8-七氟-2,2-二甲基-3,5-辛二酮酸)锶
99.99% trace metals basis
别名:
Sr(FOD)2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sr(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
CAS号:
分子量:
677.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
mp
95-100 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(\O[Sr]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)