About This Item
线性分子式:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS号:
分子量:
327.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]22/D −21°, c = 1 in methanol
mp
114-116 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-22)18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17-18,22H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m0/s1
InChI key
OGVCRJDQGBIHAG-KRWDZBQOSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3