Merck
494119
Sigma-Aldrich
双(2-甲氧基)乙基三氟化硫
别名:
双(2-甲氧基乙基)氨基三氟化硫
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3OCH2CH2)2NSF3
分子量:
221.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
有关 Deoxo-Fluor 和 DAST 与有机化合物亲核氟化反应近期工作的综述,请参阅 Synthesis, 2002, 17, 2561。
通过酰基氟的中间性,羧酸一瓶转化为酰胺。
法律資訊
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Synthesis, 2561-2561 (2002)
Jonathan M White et al.
The Journal of organic chemistry, 69(7), 2573-2576 (2004-03-31)
The use of the Deoxo-Fluor reagent is a versatile method for acyl fluoride generation and subsequent one-flask amide coupling. It provides mild conditions and facile purification of the desired products in good to excellent yields. We have explored the utility
商品
This technical article discusses Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur Trifluoride (Deoxo-Fluor®).