Merck
493899
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7-(苄氧羰基氨基)-7,7a-二氢-2,2-二甲基-1,3-苯并二氧戊环-4(3aH)-酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H19NO5
分子量:
317.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)