Merck
493120
Sigma-Aldrich
肌氨酸-d3(甲基-d3
99 atom % D
别名:
N-甲基-d3-甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3NHCH2CO2H
分子量:
92.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
表单
solid
mp
208-212 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI key
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)