Merck
492566
Sigma-Aldrich
三(环戊二烯)钆(III)
99.9% trace metals basis
别名:
GdCp3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Gd(C5H5)3
CAS号:
分子量:
352.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
295 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Gd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Gd/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI 密鑰
ZCFWIGYKHNDYOA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 64 Gadolinium
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
95.0 °F - closed cup
閃點(°C)
35 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.