Merck
492515
Sigma-Aldrich
环氧氯丙烷-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
别名:
环氧氯丙烷-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D5ClO
CAS号:
分子量:
97.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥99% (CP)
包含
hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
沸点
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
1.247 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+5
SMILES字符串
[2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
BRLQWZUYTZBJKN-UXXIZXEISA-N
相关类别
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)