推荐产品
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
表单
solid
沸点
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
质量偏移
M+7
SMILES字符串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2