Merck
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-三氯苯-d3
98 atom % D
别名:
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D3Cl3
CAS号:
分子量:
184.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.454 g/mL
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI 密鑰
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)