About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11BrO3
CAS号:
分子量:
247.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]25/D +106°, c = 1 in methanol
mp
76-79 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C(Br)=C2
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-9(2)12-6-4(10)3-5-7(11-5)8(6)13-9/h3,5-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
IJFOOAYHPAECGI-WCTZXXKLSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3