Merck
490350
Sigma-Aldrich
[3aS-(3aα,4α,5α,7aα)]-7-溴-3a,4,5,7a-四氢-2,2-二甲基-1,3-苯并二茂-4,5-二醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13BrO4
分子量:
265.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]22/D −10°, c = 1 in chloroform
mp
121-124 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12OC(C)(C)O[C@]1([H])C(Br)=C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H13BrO4/c1-9(2)13-7-4(10)3-5(11)6(12)8(7)14-9/h3,5-8,11-12H,1-2H3/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI 密鑰
UGCLVZMHFRQWFL-XUTVFYLZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)