Merck
489670
Sigma-Aldrich
棕榈酸钾-2,2-d2
98 atom % D
别名:
十六烷酸-2,2-d2 钾盐, 十六烷酸钾-2,2-d2, 棕榈酸-2,2-d2 钾盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13CD2CO2K
分子量:
296.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[K+].[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i15D2;
InChI 密鑰
MQOCIYICOGDBSG-BMIYEHQMSA-M
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)