Merck
489433
Sigma-Aldrich
甲酰胺-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO15NH2
CAS号:
分子量:
46.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
方案
99% (CP)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
沸点
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i2+1
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-VQEHIDDOSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
闪点(°F)
305.6 °F
闪点(°C)
152 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)