Merck
488275
Sigma-Aldrich
溴仿-13C
99 atom % 13C
别名:
三溴甲烷-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CHBr3
CAS号:
分子量:
253.72
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
同位素纯度
99 atom % 13C
折射率
n20/D 1.596 (lit.)
沸点
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
密度
2.905 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)