Merck
488151
Sigma-Aldrich
苯基三甲基碘化磷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5P(CH3)3I
CAS号:
分子量:
280.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)