Merck
486647
Sigma-Aldrich
二羰基(五甲基环戊二烯基)钼二聚合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30Mo2O4
CAS号:
分子量:
574.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
方案
97%
mp
188-194 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)