Merck
486531
Sigma-Aldrich
二甲基-1,1,1-d3-胺 盐酸盐
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHCD3 · HCl
分子量:
84.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3;
InChI 密鑰
IQDGSYLLQPDQDV-NIIDSAIPSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)