Merck
485950
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-15N, L-Leucine-15N, N-Fmoc, 15N Labeled Fmoc Leucine, 15N Labeled Fmoc-Leu-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
354.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
方案
98% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
技术
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)