推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.501 (lit.)
沸点
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
c1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-OUBTZVSYSA-N
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
靶器官
Blood
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
12.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-11 °C - closed cup