Merck
485055
Sigma-Aldrich
3′-氨基乙酰苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
150.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
PEMGGJDINLGTON-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)